Merck
DWK231721883
Disposable Culture Tube
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
物質
soda-lime glass vial
包装
pkg of 250 ea
manufacturer/tradename
231721883
W × L × diam.
10.00 mm × 150 mm × 0.80 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK231721094DWK231752352DWK231752155
vibrant-m
DWK231721883
Disposable Culture Tube
vibrant-m
DWK231721094
Disposable Culture Tube
vibrant-m
DWK231752352
Disposable Culture Tube
vibrant-m
DWK231752155
Disposable Culture Tube
packaging
pkg of 250 ea
packaging
pkg of 250 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
231721883
manufacturer/tradename
231721094
manufacturer/tradename
231752352
manufacturer/tradename
231752155
W × L × diam.
10.00 mm × 150 mm × 0.80 mm
W × L × diam.
15.75 mm × 100 mm × 0.90 mm
W × L × diam.
-
W × L × diam.
-
アプリケーション
Preparation cell culture, sample collecting
特徴および利点
straight rim, round bottom, not reusable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先