Merck
DWK261312107
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (18 mL), straight rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
borosilicate glass
無菌性
sterile; autoclaved
特徴
graduations: no
包装
case of 100 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 261312107
チューブ直径
(16 mm) , External Thread
チューブ容量
(18 mL)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK261302106DWK261311608DWK261313609
vibrant-m
DWK261312107
DURAN® test tube
vibrant-m
DWK261302106
DURAN® test tube
vibrant-m
DWK261311608
DURAN® test tube
vibrant-m
DWK261313609
DURAN® test tube
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
packaging
case of 100 ea
packaging
case of 100 ea
packaging
case of 100 ea
packaging
case of 50 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 261312107
manufacturer/tradename
DURAN® 261302106
manufacturer/tradename
DURAN® 261311608
manufacturer/tradename
DURAN® 261313609
tube diam.
(16 mm) , External Thread
tube diam.
(16 mm) , External Thread
tube diam.
(16 mm) , External Thread
tube diam.
(25 mm) , External Thread
詳細
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先