Merck
DWK261312604
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (20 mL), straight rim, tube diam. (20 mm) , External Thread
ログインto View Organizational & Contract Pricing
物質
borosilicate glass
無菌性
sterile; autoclaved
特徴
graduations: no
包装
case of 100 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 261312604
チューブ直径
(20 mm) , External Thread
チューブ容量
(20 mL)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK261313309DWK261312107DWK261313806
vibrant-m
DWK261312604
DURAN® test tube
vibrant-m
DWK261313309
DURAN® test tube
vibrant-m
DWK261312107
DURAN® test tube
vibrant-m
DWK261313806
DURAN® test tube
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
packaging
case of 100 ea
packaging
case of 50 ea
packaging
case of 100 ea
packaging
case of 50 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 261312604
manufacturer/tradename
DURAN® 261313309
manufacturer/tradename
DURAN® 261312107
manufacturer/tradename
DURAN® 261313806
tube diam.
(20 mm) , External Thread
tube diam.
(25 mm)
tube diam.
(16 mm) , External Thread
tube diam.
(30 mm) , External Thread
詳細
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先