Merck
DWK292612607
Duran® Connection Cap System Gl 45 With Red Pbt Screw Cap
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
red PBT screw cap
特徴
number of ports 1 (Stainless steel)
包装
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 292612607
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK292612907Z742275Z153958
vibrant-m
Z153958
Caps for Duran® laboratory bottles
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
feature
number of ports 1 (Stainless steel)
feature
number of ports 4 (Stainless steel)
feature
for tubing i.d. 3.2 mm (1/8 in. ), number of ports 4
feature
-
material
red PBT screw cap
material
red PBT screw cap
material
PTFE insert, stainless steel ports
material
red PBT (with PTFE seal)
アプリケーション
small volumes of liquid need to be sampled or dispensed, such as a media supply for small bioreactors, in a perfusion circuit for cell culture, or oxygenation of very small samples
特徴および利点
for 45 GL bottles Construction materials are certified as approved for food contact, and offer a high temperature resistance (up to 180 °C). The caps are fully autoclavable (121 °C / 15 minutes) and reusable
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先