Merck
DWK292612907
Duran® Connection Cap System Gl 45 With Cyan Pp Screw Cap
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
red PBT screw cap
特徴
number of ports 4 (Stainless steel)
包装
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 292612907
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK292612607Z742274Z742273
manufacturer/tradename
DURAN® 292612907
manufacturer/tradename
DURAN® 292612607
manufacturer/tradename
DURAN® 292611302
manufacturer/tradename
DURAN® 292601301
material
red PBT screw cap
material
red PBT screw cap
material
PTFE insert, stainless steel ports
material
PTFE insert, stainless steel ports
feature
number of ports 4 (Stainless steel)
feature
number of ports 1 (Stainless steel)
feature
for tubing i.d. 3.2 mm (1/8 in. ), number of ports 3
feature
for tubing i.d. 3.2 mm (1/8 in. ), number of ports 2
アプリケーション
small volumes of liquid need to be sampled or dispensed, such as a media supply for small bioreactors, in a perfusion circuit for cell culture, or oxygenation of very small samples
特徴および利点
for 45 GL bottles Construction materials are certified as approved for food contact, and offer a high temperature resistance (up to 180 °C). The caps are fully autoclavable (121 °C / 15 minutes) and reusable
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先