Merck
DWK63B93P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 9.0 in., soda-lime glass, Cotton-plugged
物質
soda-lime glass
特徴
Cotton-plugged
包装
pkg of 1000 ea
manufacturer/tradename
Kimble® 63B93P
L
9.0 in.
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
Show Differences
1 of 4
当該品目
DWK63A54PDWK63B92PDWK63A53P
vibrant-m
DWK63B93P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
vibrant-m
DWK63A54P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
vibrant-m
DWK63B92P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
vibrant-m
DWK63A53P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
feature
Cotton-plugged
feature
Cotton-plugged
feature
Cotton-plugged
feature
Cotton-plugged
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 1000 ea
manufacturer/tradename
Kimble® 63B93P
manufacturer/tradename
Kimble® 63A54P
manufacturer/tradename
Kimble® 63B92P
manufacturer/tradename
Kimble® 63A53P
L
9.0 in.
L
5.75 in.
L
9.0 in.
L
5.75 in.
アプリケーション
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
特徴および利点
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先