Merck
DWK73500-1585
KIMBLE® disposable rimless culture tube
round bottom borosilicate glass, tube diam. (15 mm) (85 mm), non-sterile
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
物質
round bottom borosilicate glass
straight neck
transparent borosilicate glass tube
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
: no
包装
case of 1000 ea shrink-wrapped trays
manufacturer/tradename
Kimble® 73500-1585
L
(85 mm)
キャパシティ
(8 mL)
直径
(15 mm)
チューブ直径
(15 mm) (85 mm)
フィッティング
neck (Pushfit)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK73500-25150DWK73500-20150DWK73500-650
L
(85 mm)
L
-
L
-
L
-
diam.
(15 mm)
diam.
(55 mm)
diam.
(20 mm)
diam.
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
without cap
feature
without cap, : no
feature
without cap, : no
feature
-
packaging
case of 1000 ea shrink-wrapped trays
packaging
case of 500 ea shrink-wrapped trays
packaging
case of 500 ea shrink-wrapped trays
packaging
case of 1000 ea shrink-wrapped trays
詳細
Plain Disposable Borosilicate Glass Tubes
  • These premium quality tubes feature sturdy, uniform bottoms and consistent lengths.
  • 51 expansion borosilicate glass offers excellent chemical resistance against sodium leaching, a factor common in soda lime glass products
  • Tubes are packed in convenient trays for ease of use on bench tops and in drawers
  • Trays are shrink-wrapped in plastic film, with tubes remaining in constant alignment for protection against in-transit breakage and contamination
  • No marking spot
  • Designed from ASTM Specification E890
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先