表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 500 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥33,200 |
この商品について
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Material:
green polypropylene cap
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 500 ea
¥33,200
カートの在庫状況を確認する
material
green polypropylene cap
sterility
non-sterile
packaging
case of 500 ea
manufacturer/tradename
73663-25
cap diam.
(25 mm)
General description
- KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
- Autoclavable
- Color coded
Features and Benefits
- Autoclavable
- Color coded
Legal Information
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material green polypropylene cap | material blue polypropylene cap | material blue polypropylene cap | material assorted colors polypropylene cap |
| manufacturer/tradename 73663-25 | manufacturer/tradename Kimble® 73665-18 | manufacturer/tradename Kimble® 73665-16 | manufacturer/tradename Kimble® 73660-16 |
| packaging case of 500 ea | packaging case of 1000 ea | packaging case of 1000 ea | packaging case of 1000 ea |
| cap diam. (25 mm) | cap diam. (18 mm) | cap diam. (16 mm) | cap diam. (16 mm) |
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| DWK73663-25-500EA | 04061841118138 |