Merck
DWK73750-20125
KIMBLE® disposable screw thread culture tube with white marking spot
round bottom borosilicate glass, tube diam. × L (20 mm) (125 mm), non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
round bottom borosilicate glass
round bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 500 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
メーカー/製品名
Kimble® 73750-20125
チューブ直径× L
(20 mm) (125 mm)
チューブ直径
(20 mm)
フィッティング
neck (External Thread)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK73750-13100DWK73750-16100DWK73750-16125
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
packaging
case of 500 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
packaging
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
manufacturer/tradename
Kimble® 73750-20125
manufacturer/tradename
Kimble® 73750-13100
manufacturer/tradename
Kimble® 73750-16100
manufacturer/tradename
Kimble® 73750-16125
tube diam. × L
(20 mm) (125 mm)
tube diam. × L
(13 mm) (100 mm)
tube diam. × L
(16 mm) (100 mm)
tube diam. × L
(16 mm) (125 mm)
詳細
Disposable Screw Thread Culture Tubes with Marking Spot
  • These culture tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Round-bottomed
  • Each tube has a chevron marking area
  • Supplied without caps
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先