Merck
DWK73750-20150
KIMBLE® disposable screw thread culture tube with white marking spot
round bottom borosilicate glass, tube diam. × L (20 mm) (150 mm), non-sterile
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥77,900
¥77,900
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥77,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.11
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥77,900
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
round bottom borosilicate glass
round bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 500 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
メーカー/製品名
Kimble® 73750-20150
チューブ直径× L
(20 mm) (150 mm)
チューブ直径
(20 mm)
フィッティング
neck (External Thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK73750-13100DWK73750-16100DWK73750-16125
material
round bottom borosilicate glass , screw top neck, transparent borosilicate glass tube
material
round bottom borosilicate glass , screw top neck, transparent borosilicate glass tube
material
round bottom borosilicate glass , screw top neck, transparent borosilicate glass tube
material
round bottom borosilicate glass , screw top neck, transparent borosilicate glass tube
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
packaging
case of 500 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
packaging
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
manufacturer/tradename
Kimble® 73750-20150
manufacturer/tradename
Kimble® 73750-13100
manufacturer/tradename
Kimble® 73750-16100
manufacturer/tradename
Kimble® 73750-16125
tube diam. × L
(20 mm) (150 mm)
tube diam. × L
(13 mm) (100 mm)
tube diam. × L
(16 mm) (100 mm)
tube diam. × L
(16 mm) (125 mm)
詳細
Disposable Screw Thread Culture Tubes with Marking Spot
  • These culture tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Round-bottomed
  • Each tube has a chevron marking area
  • Supplied without caps
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
特徴および利点
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • Round-bottomed
  • Each tube has a chevron marking area
  • Modular trays are shrink-wrapped in plastic film
  • Supplied without caps
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)