Merck
DWK73760-16125
KIMBLE® disposable screw thread culture tube
flat bottom borosilicate glass, tube diam. × L (16 mm) (125 mm), non-sterile
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥122,000
¥122,000
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥122,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.11
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥122,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
flat bottom borosilicate glass
flat bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
無菌性
non-sterile
包装
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
メーカー/製品名
Kimble® 73760-16125
チューブ直径× L
(16 mm) (125 mm)
フィッティング
neck (External Thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK90H13100FDWK90K16100FDWK90K16125F
material
flat bottom borosilicate glass , screw top neck, transparent borosilicate glass tube
material
flat bottom borosilicate glass , screw top neck, transparent borosilicate glass tube
material
flat bottom borosilicate glass , screw top neck, transparent borosilicate glass tube
material
flat bottom borosilicate glass , screw top neck, transparent borosilicate glass tube
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
packaging
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
packaging
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
packaging
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
packaging
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
manufacturer/tradename
Kimble® 73760-16125
manufacturer/tradename
Kimble® 90H13100F
manufacturer/tradename
Kimble® 90K16100F
manufacturer/tradename
Kimble® 90K16125F
tube diam. × L
(16 mm) (125 mm)
tube diam. × L
(13 mm) (100 mm)
tube diam. × L
(16 mm) (100 mm)
tube diam. × L
(16 mm) (125 mm)
fitting
neck (External Thread)
fitting
neck (External Thread)
fitting
neck (External Thread)
fitting
neck (External Thread)
詳細
Disposable Screw Thread Culture Tubes
  • These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Modular trays are shrink-wrapped in plastic film
  • Supplied without caps
  • No marking spot
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
特徴および利点
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • 73760 series and 90 series items that end in ‘F′ have flat bottoms which contribute to stability
  • 73770 series items are produced with a round bottom
  • Modular trays are shrink-wrapped in plastic film
  • Supplied without caps
  • No marking spot
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)