Merck
DWK73770-20125
Kimble® Disposable Screw Thread Culture Tube, 25Ml
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥67,600
¥67,600
出荷予定日2025年5月10日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥67,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.17
¥67,600
出荷予定日2025年5月10日
特徴
Screw Thread Culture Tube
包装
pkg of 1 packs
メーカー/製品名
Kimble® 73770-20125
キャパシティ
25 mL
詳細
These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
アプリケーション
Bacteriology, RIA, coagulation and other laboratory procedures
特徴および利点
  • 73760 series and 90 series items that end in ‘F′ have flat bottoms which contribute to stability
  • 73770 series items are produced with a round bottom
  • Modular trays are shrink-wrapped in plastic film
  • Supplied without caps
  • No marking spot
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)