¥27,200
出荷予定日2025年5月16日
おすすめの製品
物質
PTFE/rubber liner
black phenolic cap
無菌性
non-sterile
特徴
class A
包装
case of 500 ea
メーカー/製品名
Kimble® 73802-15415
フィッティング
cap for 15-415
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Class A Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
- Specially formulated phenolic cap material
- Autoclavabl
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
- Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ