Merck
DWK73802-38430
KIMBLE® Solid Cap
black phenolic cap (with rubber liner), cap for 38-400
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
物質
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with rubber liner)
詳細
with rubber liner, phenolic
無菌性
non-sterile
特徴
class A
包装
case of 144 ea
manufacturer/tradename
Kimble® 73802-38430
フィッティング
cap for 38-400
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK73800-15415DWK73802-22400DWK73800-13415
KIMBLE® Solid Cap black phenolic cap (with rubber liner), cap for 38-400
DWK73802-38430
KIMBLE® Solid Cap
KIMBLE® Solid Cap with rubber liner, phenolic, cap for 15-415
DWK73800-15415
KIMBLE® Solid Cap
KIMBLE® Solid Cap black phenolic cap (with rubber liner), 22-400 thread
DWK73802-22400
KIMBLE® Solid Cap
KIMBLE® Solid Cap black phenolic cap, cap for 13-425
DWK73800-13415
KIMBLE® Solid Cap
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
class A
feature
class A
feature
class A
feature
class A
packaging
case of 144 ea
packaging
case of 1000 ea
packaging
case of 144 ea
packaging
case of 1000 ea
manufacturer/tradename
Kimble® 73802-38430
manufacturer/tradename
Kimble® 73800-15415
manufacturer/tradename
Kimble® 73802-22400
manufacturer/tradename
Kimble® 73800-13415
fitting
cap for 38-400
fitting
cap for 15-415
fitting
22-400 thread
fitting
cap for 13-425
詳細
Class A Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
  • Specially formulated phenolic cap material
  • Autoclavable
  • White rubber liners
  • Excellent for general laboratory use
Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先