Merck
DWK92812F-10
KIMBLE® KIMAX® Heavy duty volumetric wide-mouth flask with PTFE stopper
glass flask, flask capacity (10 mL), class A
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
PTFE stopper
glass flask
特徴
class A
包装
case of 6 ea
メーカー/製品名
Kimble® 92812F-10
フラスコ容量
(10 mL)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK92812F-2000DWK92812F-1000DWK92812F-20
manufacturer/tradename
Kimble® 92812F-10
manufacturer/tradename
Kimble® 92812F-2000
manufacturer/tradename
Kimble® 92812F-1000
manufacturer/tradename
Kimble® 92812F-20
material
PTFE stopper, glass flask
material
PTFE stopper, borosilicate glass flask
material
PTFE stopper, glass flask
material
PTFE stopper, glass flask
packaging
case of 6 ea
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 6 ea
flask capacity
(10 mL)
flask capacity
(2,000 mL)
flask capacity
(1,000 mL)
flask capacity
(20 mL)
詳細
Class A Heavy Duty Wide Mouth Volumetric Flasks with PTFE Stopper
  • Pipet access is easy with wide-mouth volumetric flasks
  • Superior strength, durability and safety from heavy, uniform walls
  • Quick identification with large, permanent, easy-to-read markings
  • Flat interior bottoms for stirring with standard stir bars
  • Graduated to Class A volumetric tolerances
  • Standard Taper glass stoppers
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先