Merck
DWK986724
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate unlined PE cap
transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
物質
transparent high-density polyethylene bottle
white polyethylene cap
特徴
with cap
包装
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
manufacturer/tradename
WHEATON® 986724
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK986744DWK986714DWK986721
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
packaging
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
packaging
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
packaging
case of 500 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
packaging
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
manufacturer/tradename
WHEATON® 986724
manufacturer/tradename
WHEATON® 986744
manufacturer/tradename
WHEATON® 986714
manufacturer/tradename
WHEATON® 986721
capacity
(20 mL)
capacity
(20 mL)
capacity
(20 mL)
capacity
(20 mL)
bottle diam. × H × W
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
bottle diam. × H × W
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
bottle diam. × H × W
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
bottle diam. × H × W
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
詳細
Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
  • For optimal performance in the laboratory, PET plastic vials provide the clarity of glass and have the safety of using plastic.
  • Vials can be safely incinerated; no harmful gas is generated; only CO2 and H2O are created.
  • Lightweight, and virtually unbreakable PET vials offer low permeability to solvents and minimal background counts.
  • 20 mL size
  • Made from polyethylene terephthalate (PET)
  • Clarity of glass with safety of plastic
  • Low permeability to solvents and minimal background count
  • Dimensions (OD x H): 27 mm x 61 mm (with cap attached)
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先