Merck
DWKCPS0100P
Azlon Squat Form Cylinder with Molded Graduation with blue over print
polypropylene cylinder, class B, capacity × H 100 mL × 163 mm, pkg of 5 ea
別名:
CPS0100P, dispneser, measuring cylinder, plastic cylinder, volumetricware
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Material:
polypropylene cylinder
Feature:
class B, graduated
Packaging:
pkg of 5 ea
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polypropylene cylinder
feature
class B, graduated
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Azlon CPS0100P
graduations and accuracy measuring range
2 mL, accuracy: ±2 mL
capacity × H
100 mL × 163 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
Application
Offers increased stability especially when working in confined spaces
Features and Benefits
Unique self draining base to eliminate water collection during cleaning in laboratory washing machines
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)