Merck
DWKCPS0500P
Azlon Squat Form Cylinder with Molded Graduation with blue over print
polypropylene cylinder, capacity 500 mL, class B
別名:
CPS0500P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene cylinder
特徴
class B
graduated
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Azlon CPS0500P
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Offers increased stability especially when working in confined spaces
特徴および利点
Unique self draining base to eliminate water collection during cleaning in laboratory washing machines
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)