Merck
DWKW985850
WHEATON® CryoELITE® cryovial with Loctagon Vial Skirt and label patch
round bottom polypropylene, capacity (2 mL), external thread, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
W985850
UNSPSCコード:
41121704
物質
round bottom polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1000 ea
メーカー/製品名
W985850
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
(2 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CryoELITE is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
Loctagon is a trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.