Merck
DWKW985868
WHEATON® CryoELITE® cryovial with Loctagon Vial Skirt and label patch
self-standing polypropylene, capacity (2 mL), external thread, sterile; γ-irradiated
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
W985868
UNSPSCコード:
41121704
物質
blue cap
self-standing polypropylene
skirted bottom
transparent polypropylene tube
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
RNase and DNase free
endotoxin free
with cap
包装
case of 500 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W985868
パラメーター
-156 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
(2 mL)
チューブ直径
(12 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CryoELITE is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
Loctagon is a trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.