Merck
DWKW985874
WHEATON® CryoELITE® cryovial with Loctagon Vial Skirt and label patch
conical bottom polypropylene, capacity (0.5 mL), external thread, sterile; γ-irradiated
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
conical bottom polypropylene
skirted bottom
transparent polypropylene tube
white cap
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
RNase and DNase free
endotoxin free
with cap
包装
case of 500 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W985874
パラメーター
-156 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
(0.5 mL)
チューブ直径
(12 mm)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
CryoELITE cryogenic vial with Loctagon skirt provides stability in freestanding position, and locks into the CryoELITE Benchmate Rack, making it easy to open and close the vial with one hand. The unique manufacturing design of the CryoELITE vial creates more cap to vial surface contact for an absolute seal. The vial bottom format provides unrestricted sample viewing. This results in exceptional cap seal performance exceeding DOT standards by an average of 35%, making the CryoELITE vial ideal for the transport of clinical samples. Caps and vials are made from low binding cryogenic, virgin polypropylene.
  • Unrivaled cap seal exceeds DOT and IATA regulations ensuring ultimate protection of samples during transportation and demanding freeze-thaw handling
  • Made from low binding, cryogenic grade virgin polyproplene
  • Lot certified RNase/DNase and Endotoxin Free providing assurance of product integrity
  • Internal threaded screw cap can be easily removed with one hand
  • Sterile
  • Writing Patch
法的情報
CryoELITE is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
Loctagon is a trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先