Merck
GF04011477
Polyetheretherketone
(PEEK), monofilament, diam. 0.2 mm, L 10 m, condition type a
別名:
EK305920
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥57,600
¥57,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
monofilament
メーカー/製品名
Goodfellow 040-114-77
L
10 m
直径
0.2 mm
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF01434440GF24274021GF34253052
Polyetheretherketone (PEEK), monofilament, diam. 0.2 mm, L 10 m, condition type a
GF04011477
Polyetheretherketone
Polyetheretherketone (PEEK), monofilament, diam. 0.2 mm, L 20 m, condition type a
GF01434440
Polyetheretherketone
Polyetheretherketone (PEEK), monofilament, diam. 0.2 mm, L 1 m, condition type a
GF24274021
Polyetheretherketone
Polyetheretherketone (PEEK), monofilament, diam. 0.2 mm, L 2 m, condition type a
GF34253052
Polyetheretherketone
diam.
0.2 mm
diam.
0.2 mm
diam.
0.2 mm
diam.
0.2 mm
L
10 m
L
20 m
L
1 m
L
2 m
manufacturer/tradename
Goodfellow 040-114-77
manufacturer/tradename
Goodfellow 014-344-40
manufacturer/tradename
Goodfellow 242-740-21
manufacturer/tradename
Goodfellow 342-530-52
form
monofilament
form
monofilament
form
monofilament
form
monofilament
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)