Merck
GF04118329
チタン
foil, thickness 0.10 mm, size 200 × 300 mm, purity 99.6+%
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
TI000371
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.6%
形状
foil
自己発火温度
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 041-183-29
抵抗性
42.0 μΩ-cm, 20°C
サイズ
200 × 300 mm
厚さ
0.10 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF42302168GF63017142GF16096833
vibrant-m
GF04118329
チタン
vibrant-m
GF42302168
チタン
vibrant-m
GF63017142
チタン
vibrant-m
GF16096833
チタン
manufacturer/tradename
Goodfellow 041-183-29
manufacturer/tradename
Goodfellow 423-021-68
manufacturer/tradename
Goodfellow 630-171-42
manufacturer/tradename
Goodfellow 160-968-33
assay
≥99.6%
assay
≥99.6%
assay
≥99.6%
assay
≥99.6%
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先