コンテンツへスキップ
Merck

GF04582391

Polychlorotrifluoroethylene

(PCTFE), rod, diam. 9.5 mm, L 900 mm

別名:

FP357940

Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

1 EA
¥116,900

¥116,900


カートの在庫状況を確認する

バルクの問い合わせ

この商品について

UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23

スキップする

テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします

フォーム

rod

メーカー/製品名

Goodfellow 045-823-91

L

900 mm

直径

9.5 mm

類似品目との比較

比較内容をすべて表示

相違点を表示

1 of 4

当該品目
GF51501259GF69889077GF75609197
diam.

9.5 mm

diam.

9.5 mm

diam.

9.5 mm

diam.

25.4 mm

L

900 mm

L

600 mm

L

300 mm

L

900 mm

manufacturer/tradename

Goodfellow 045-823-91

manufacturer/tradename

Goodfellow 515-012-59

manufacturer/tradename

Goodfellow 698-890-77

manufacturer/tradename

Goodfellow 756-091-97

form

rod

form

rod

form

rod

form

rod

詳細

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

法的情報

Goodfellow製品

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

質問

レビュー

評価値なし

アクティブなフィルタ

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)