GF04614724
アルミニウム
honeycomb, 600x600mm, thickness 10mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
別名:
Aluminum, AL002520
この商品について
アッセイ
99.50%
フォーム
honeycomb
自己発火温度
1400 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 046-147-24
抵抗性
2.6548 μΩ-cm
L × W ×厚み
600 mm × 600 mm × 10 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
当該品目 | GF85240694 | GF58771301 | GF99626103 |
|---|---|---|---|
| assay 99.50% | assay 99.5% | assay 99.5% | assay ≥99.5% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 046-147-24 | manufacturer/tradename Goodfellow 852-406-94 | manufacturer/tradename Goodfellow 587-713-01 | manufacturer/tradename Goodfellow 996-261-03 |
| form honeycomb | form honeycomb | form honeycomb | form - |
| mp 660.37 °C (lit.) | mp 660.37 °C (lit.) | mp 660.37 °C (lit.) | mp 660.37 °C (lit.) |
| density 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) |
| resistivity 2.6548 μΩ-cm | resistivity 2.6548 μΩ-cm | resistivity 2.6548 μΩ-cm | resistivity 2.6548 μΩ-cm |
詳細
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF04614724-2EA:
GF04614724-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ