Merck
GF06217006
Silicon carbide
powder, max. particle size 0.05 micron, weight 100 g, purity 99%
別名:
SI516022
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥142,000
¥142,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101521
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 062-170-06
weight
100 g
max. part. size
0.05 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF32877445GF09680160GF48263014
Silicon carbide powder, max. particle size 0.05 micron, weight 100 g, purity 99%
GF06217006
Silicon carbide
Silicon carbide powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 100 g, purity 99%
GF32877445
Silicon carbide
Silicon carbide powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 200 g, purity 99%
GF09680160
Silicon carbide
Silicon carbide powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 50 g, purity 99%
GF48263014
Silicon carbide
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 062-170-06
manufacturer/tradename
Goodfellow 328-774-45
manufacturer/tradename
Goodfellow 096-801-60
manufacturer/tradename
Goodfellow 482-630-14
weight
100 g
weight
100 g
weight
200 g
weight
50 g
max. part. size
0.05 μm
max. part. size
-
max. part. size
-
max. part. size
-
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
Class I Designated Chemical Substances
prtr
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
GF06217006-1EA:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)