Merck
GF06407793
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.01 mm, size 25 × 25 mm, oriented uni-axially oriented
別名:
FV301090
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 064-077-93
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.01 mm
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF00974572GF10204209GF43004854
manufacturer/tradename
Goodfellow 064-077-93
manufacturer/tradename
Goodfellow 009-745-72
manufacturer/tradename
Goodfellow 102-042-09
manufacturer/tradename
Goodfellow 430-048-54
form
film
form
film
form
film
form
film
size
25 × 25 mm
size
50 × 50 mm
size
-
size
150 × 150 mm
thickness
0.01 mm
thickness
0.01 mm
thickness
0.125 mm
thickness
0.0045 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)