Merck
GF06954217
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, grade kapton mt
別名:
IM301210
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
GF06954217-1EA
¥68,800
¥68,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 069-542-17
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.025 mm
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF06355515GF05655630GF69277012
Polyimide (PI), film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, grade kapton mt
GF06954217
Polyimide
Polyimide (PI), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, grade kapton hn
GF06355515
Polyimide
Polyimide (PI), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, grade kapton mt
GF05655630
Polyimide
Polyimide (PI), film, thickness 0.025 mm, size 600 × 600 mm, grade kapton mt
GF69277012
Polyimide
manufacturer/tradename
Goodfellow 069-542-17
manufacturer/tradename
Goodfellow 063-555-15
manufacturer/tradename
Goodfellow 056-556-30
manufacturer/tradename
Goodfellow 692-770-12
form
film
form
film
form
film
form
film
size
300 × 300 mm
size
-
size
150 × 150 mm
size
600 × 600 mm
thickness
0.025 mm
thickness
0.05 mm
thickness
0.025 mm
thickness
0.025 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)