Merck
GF08507426
チタン
foil, thickness 0.05 mm, 4 mm diameter, purity 99.6+%
別名:
TI000310
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141746
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
チタン, foil, thickness 0.05 mm, 4 mm diameter, purity 99.6+%
InChI
1S/Ti
SMILES string
[Ti]
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
assay
≥99.6%
form
foil
autoignition temp.
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 085-074-26
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
diam.
4 mm
thickness
0.05 mm
diameter
4 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
関連するカテゴリー
Legal Information
Goodfellow製品
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)