Merck
GF10184273
リン青銅合金、Cu94Sn6
foil, 10m coil, 6mm coil width, 0.2mm thickness, hard
別名:
CU050255
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥63,420
¥63,420
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
temper (hard)
フォーム
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 101-842-73
L × W ×厚み
10 m × 6 mm × 0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF64257701GF76128958GF16118827
form
foil (coil)
form
foil (coil)
form
foil (coil)
form
foil (coil)
manufacturer/tradename
Goodfellow 101-842-73
manufacturer/tradename
Goodfellow 642-577-01
manufacturer/tradename
Goodfellow 761-289-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 161-188-27
description
temper (hard)
description
temper (hard)
description
temper (hard)
description
temper (hard)
L × W × thickness
10 m × 6 mm × 0.2 mm
L × W × thickness
5 m × 6 mm × 0.2 mm
L × W × thickness
2 m × 20 mm × 0.4 mm
L × W × thickness
5 m × 20 mm × 0.4 mm
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)