Merck
GF12063002
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
sheet, 50 x 100mm, 3.15mm thickness
別名:
W 113100
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥122,000
¥122,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 120-630-02
サイズ×厚み
50 x 100 mm × 3.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF07875142GF58496507GF58867970
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 120-630-02
manufacturer/tradename
Goodfellow 078-751-42
manufacturer/tradename
Goodfellow 584-965-07
manufacturer/tradename
Goodfellow 588-679-70
size × thickness
50 x 100 mm × 3.15 mm
size × thickness
-
size × thickness
50x50 mm × 0.175 mm
size × thickness
25x25 mm × 3.15 mm
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)