Merck
GF14135138
Phosphor bronze
powder, Cu 94%/Sn 6%, max. particle size 150 micron, weight 100 g, condition alloy pre-cursor
別名:
CU056010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥104,000
¥104,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 141-351-38
重量
100 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF98025891GF77502304GF66891561
Phosphor bronze powder, Cu 94%/Sn 6%, max. particle size 150 micron, weight 100 g, condition alloy pre-cursor
GF14135138
Phosphor bronze
Phosphor bronze powder, Cu94%/Sn 6%, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alloy pre-cursor
GF98025891
Phosphor bronze
Phosphor bronze foil, Cu94%/Sn 6%, thickness 0.08 mm, length 1 m, coil width 0.4 mm
GF77502304
Phosphor bronze
Phosphor bronze powder, Cu94%/Sn 6%, 150 max. part. size (micron), condition alloy pre-cursor, weight 200 g
GF66891561
Phosphor bronze
form
powder
form
powder
form
foil
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 141-351-38
manufacturer/tradename
Goodfellow 980-258-91
manufacturer/tradename
Goodfellow 775-023-04
manufacturer/tradename
Goodfellow 668-915-61
weight
100 g
weight
50 g
weight
-
weight
200 g
max. part. size
150 μm
max. part. size
150 (micron)
max. part. size
-
max. part. size
150 (micron)
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)