Merck
GF14384976
チタン
foil, thickness 0.125 mm, size 100 × 100 mm, high purity 99.99+%
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
TI000385
Empirical Formula (Hill Notation):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.99%
形状
foil
自己発火温度
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 143-849-76
抵抗性
42.0 μΩ-cm, 20°C
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.125 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF21655436GF65177095GF47137383
Titanium foil, thickness 0.125 mm, size 100 × 100 mm, high purity 99.99+%
GF14384976
チタン
Titanium foil, thickness 0.125 mm, 15 mm diameter, high purity 99.99+%
GF21655436
チタン
Titanium foil, thickness 0.125 mm, diameter 6 mm, high purity 99.99+%
GF65177095
チタン
Titanium foil, thickness 0.125 mm, 8 mm diameter, high purity 99.99+%
GF47137383
チタン
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 143-849-76
manufacturer/tradename
Goodfellow 216-554-36
manufacturer/tradename
Goodfellow 651-770-95
manufacturer/tradename
Goodfellow 471-373-83
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先