Merck
GF15012177
窒化ホウ素
rod, 25.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
別名:
B 607950
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥229,000
¥229,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 150-121-77
L
100 mm
diameter
25.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF13076164GF34520093GF19544867
Boron nitride rod, 25.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
GF15012177
Boron nitride
Boron nitride rod, 25.4 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
GF13076164
Boron nitride
Boron nitride rod, 25.4 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
GF34520093
Boron nitride
Boron nitride rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
GF19544867
Boron nitride
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 150-121-77
manufacturer/tradename
Goodfellow 130-761-64
manufacturer/tradename
Goodfellow 345-200-93
manufacturer/tradename
Goodfellow 195-448-67
L
100 mm
L
25 mm
L
50 mm
L
100 mm
diameter
25.4 mm
diameter
25.4 mm
diameter
25.4 mm
diameter
12.7 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)