Merck
GF21721069
ステンレススチール - AISI 302合金、FeCr18Ni8
20m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
別名:
FE205850
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥82,700
¥82,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
epoxy insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 217-210-69
L
20 m
コンダクタ直径
0.1 mm
絶縁体厚
0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF26319944GF89992715GF37810559
form
wire (insulated)
form
wire (insulated)
form
wire (insulated)
form
wire (insulated)
manufacturer/tradename
Goodfellow 217-210-69
manufacturer/tradename
Goodfellow 263-199-44
manufacturer/tradename
Goodfellow 899-927-15
manufacturer/tradename
Goodfellow 378-105-59
description
epoxy insulation
description
2 micron polyesterimide insulation
description
2 micron polyesterimide insulation
description
2 micron polyesterimide insulation
L
20 m
L
50 m
L
100 m
L
20 m
conductor diam.
0.1 mm
conductor diam.
0.025 mm
conductor diam.
0.025 mm
conductor diam.
0.025 mm
insulation thickness
0.01 mm
insulation thickness
0.002 mm
insulation thickness
0.002 mm
insulation thickness
0.002 mm
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)