Merck

GF23925764

チタン

foil, thickness 1.0 mm, 8 mm diameter, high purity 99.99+%

ログイン組織・契約価格を表示する

別名:
TI000432
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

アッセイ

≥99.99%

形状

foil

自己発火温度

860 °F

manufacturer/tradename

Goodfellow 239-257-64

抵抗性

42.0 μΩ-cm, 20°C

直径

8 mm
8 mm

厚さ

1.0 mm

bp

3287 °C (lit.)

mp

1660 °C (lit.)

密度

4.5 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Ti]

InChI

1S/Ti

InChI key

RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N

関連するカテゴリー

類似品目との比較

比較内容をすべて表示

相違点を表示

1 of 4

当該品目
GF58486663GF10833656GF90720806
vibrant-m

GF23925764

チタン

vibrant-m

GF58486663

チタン

vibrant-m

GF10833656

チタン

vibrant-m

GF90720806

チタン

assay

≥99.99%

assay

≥99.99%

assay

≥99.99%

assay

≥99.99%

manufacturer/tradename

Goodfellow 239-257-64

manufacturer/tradename

Goodfellow 584-866-63

manufacturer/tradename

Goodfellow 108-336-56

manufacturer/tradename

Goodfellow 907-208-06

mp

1660 °C (lit.)

mp

1660 °C (lit.)

mp

1660 °C (lit.)

mp

1660 °C (lit.)

resistivity

42.0 μΩ-cm, 20°C

resistivity

42.0 μΩ-cm, 20°C

resistivity

42.0 μΩ-cm, 20°C

resistivity

42.0 μΩ-cm, 20°C

density

4.5 g/mL at 25 °C (lit.)

density

4.5 g/mL at 25 °C (lit.)

density

4.5 g/mL at 25 °C (lit.)

density

4.5 g/mL at 25 °C (lit.)

詳細

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

法的情報

Goodfellow製品

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

nwg

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


試験成績書(COA)

製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。

文書ライブラリにアクセスする

製品・ロット/バッチ番号の検索

ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).

T1503
製品番号
-
25G
容量/数量

その他の例:

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

以下のように入力してください 1.000309185)

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ

ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。

Aldrich製品

  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。

  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。

  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。

お探しのものが見つかりませんか?

オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。

COAをリクエストする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先