Merck
GF24594532
T1 - 熱電対合金、Ni90Cr10
100m wire, 0.125mm diameter, annealed
別名:
NI095130
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥52,600
¥52,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 245-945-32
L ×直径
100 m × 0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF16122327GF89539240GF35745835
manufacturer/tradename
Goodfellow 245-945-32
manufacturer/tradename
Goodfellow 161-223-27
manufacturer/tradename
Goodfellow 895-392-40
manufacturer/tradename
Goodfellow 357-458-35
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
L × diam.
100 m × 0.125 mm
L × diam.
10 m × 0.5 mm
L × diam.
-
L × diam.
1 m × 1.0 mm
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)