すべての画像(1)
GF27963209
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 5 m, filament diameter 0.1 microns
別名:
CU805100
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.96%
形態
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 279-632-09
L
5 m
直径
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先