Merck
GF28718051
窒化ホウ素
rod, 12.7 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
別名:
B 607920
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 287-180-51
L
25 mm
diameter
12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF89756353GF19544867GF43107678
Boron nitride rod, 12.7 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
GF28718051
Boron nitride
Boron nitride rod, 12.7 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
GF89756353
Boron nitride
Boron nitride rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
GF19544867
Boron nitride
Boron nitride rod, 12.7 mm diameter, length 200 mm, condition hot-pressed
GF43107678
Boron nitride
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
L
25 mm
L
50 mm
L
100 mm
L
200 mm
manufacturer/tradename
Goodfellow 287-180-51
manufacturer/tradename
Goodfellow 897-563-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 195-448-67
manufacturer/tradename
Goodfellow 431-076-78
diameter
12.7 mm
diameter
12.7 mm
diameter
12.7 mm
diameter
12.7 mm
Legal Information
Goodfellow製品
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
GF28718051-5EA: + GF28718051-2EA: + GF28718051-1EA:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)