GF28918019
別名:
TI008003
GF28918019-1EA
¥63,830
1 of 10
GF95751489
銀
GF53796459
タングステン
Sigma-Aldrich
265810
金
774081
銅
349275
GF33302832
チタン
GF66556491
327085
267503
GF49264713
bars
860 °F
Goodfellow 289-180-19
42.0 μΩ-cm, 20°C
1000 mm
3287 °C (lit.)
1660 °C (lit.)
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
[Ti]
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
エネルギー材料
高純度金属・合金
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.