Merck
GF29667190
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 50 g, purity 99%
別名:
SI676021
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 296-671-90
weight
50 g
mean particle size
0.1-1 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
Class I Designated Chemical Substances
prtr
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
GF29667190-1EA:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)