Merck
GF33022785
窒化ホウ素
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, condition pyrolitic
別名:
B 603121
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 330-227-85
size
50 × 50 mm
thickness
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)