Merck
GF35334558
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.003 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
別名:
ES301030
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
GF35334558-1EA
¥63,100
¥63,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 353-345-58
L
0.5 m
コイル幅
300 mm
厚さ
0.003 mm
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF98233353GF38624058GF95634973
manufacturer/tradename
Goodfellow 353-345-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 982-333-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 386-240-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 956-349-73
form
film
form
film
form
film
form
film
L
0.5 m
L
10 m
L
5 m
L
-
coil width
300 mm
coil width
300 mm
coil width
490 mm
coil width
-
thickness
0.003 mm
thickness
0.0035 mm
thickness
0.0035 mm
thickness
0.25 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)