GF37082921
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.38 mm, L 10 m, coil width 55 mm
別名:
AR311380
NACRES:
NA.23
形態
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 370-829-21
L
10 m
コイル幅
55 mm
厚さ
0.38 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
RIDADR
NONH for all modes of transport
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。