コンテンツへスキップ
Merck

GF39006794

ステンレススチール - AISI 316L合金、FeCr18Ni10Mo3

50m wire, 0.3mm diameter, as drawn

別名:

FF215130

ログイン 組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

1 EA

¥40,100

¥40,100


カートの在庫状況を確認する

バルクの問い合わせ

この商品について

UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23

スキップする

テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします

フォーム

wire

メーカー/製品名

Goodfellow 390-067-94

L ×直径

50 m × 0.3 mm

類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド

類似品目との比較

比較内容をすべて表示

相違点を表示

1 of 4

当該品目
GF34529351GF49212682GF30954034
manufacturer/tradename

Goodfellow 390-067-94

manufacturer/tradename

Goodfellow 345-293-51

manufacturer/tradename

Goodfellow 492-126-82

manufacturer/tradename

Goodfellow 309-540-34

form

wire

form

wire

form

wire

form

wire

L × diam.

50 m × 0.3 mm

L × diam.

500 m × 0.3 mm

L × diam.

500 m × 0.10 mm

L × diam.

20 m × 0.7 mm

詳細

Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.

最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

質問

レビュー

評価値なし

アクティブなフィルタ

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)