Merck
GF42601485
Cellulose Acetate
(CA), metallized film, thickness 0.05 mm, L 2 m, isotactic
別名:
AC311850
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
GF42601485-1EA
¥62,600
¥62,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 426-014-85
L
2 m
厚さ
0.05 mm
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF48202220GF25185618GF42240585
Cellulose Acetate (CA), metallized film, thickness 0.05 mm, L 2 m, isotactic
GF42601485
Cellulose Acetate
Cellulose Acetate (CA), metallized film, thickness 0.05 mm, L 10 m, block copolymer
GF48202220
Cellulose Acetate
Cellulose Acetate (CA), metallized film, thickness 0.05 mm, L 5 m, isotactic
GF25185618
Cellulose Acetate
Cellulose Acetate (CA), film, thickness 0.25 mm, size 300 × 600 mm, elastomer
GF42240585
Cellulose Acetate
manufacturer/tradename
Goodfellow 426-014-85
manufacturer/tradename
Goodfellow 482-022-20
manufacturer/tradename
Goodfellow 251-856-18
manufacturer/tradename
Goodfellow 422-405-85
form
film
form
film
form
film
form
film
L
2 m
L
10 m
L
5 m
L
-
thickness
0.05 mm
thickness
0.05 mm
thickness
0.05 mm
thickness
0.25 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)