Merck
GF46358680
ハフニウム
wire reel, 0.1m, diameter 0.125mm, as drawn, 97%
別名:
ハフニウム
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
GF46358680-1EA
¥44,600
¥44,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
Hf
CAS番号:
分子量:
178.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
97%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 463-586-80
抵抗性
29.6 μΩ-cm, 0°C
L ×直径
0.1 m × 0.125 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI Key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF46058812GF94835885GF57352024
ハフニウム wire reel, 0.1m, diameter 0.125mm, as drawn, 97%
GF46358680
ハフニウム
ハフニウム wire reel, 0.1m, diameter 0.25mm, as drawn, 97%
GF46058812
ハフニウム
ハフニウム wire reel, 0.2m, diameter 0.125mm, as drawn, 97%
GF94835885
ハフニウム
ハフニウム wire reel, 0.2m, diameter 0.25mm, as drawn, 97%
GF57352024
ハフニウム
manufacturer/tradename
Goodfellow 463-586-80
manufacturer/tradename
Goodfellow 460-588-12
manufacturer/tradename
Goodfellow 948-358-85
manufacturer/tradename
Goodfellow 573-520-24
assay
97%
assay
97%
assay
≥97%
assay
97%
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
bp
4602 °C (lit.)
bp
4602 °C (lit.)
bp
4602 °C (lit.)
bp
4602 °C (lit.)
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
density
13.3 g/cm3 (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)