Merck
GF47017650
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 10 m, filament diameter 0.015mm
別名:
SI675721
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101521
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 470-176-50
L
10 m
diam.
0.015 mm , filament diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
Class I Designated Chemical Substances
prtr
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
GF47017650-1EA:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)