Merck
GF47306651
ステンレススチール - AISI 316L合金、FeCr18Ni10Mo3
foil, 25 x 25mm, 0.38mm thickness, annealed
別名:
FF210340
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 473-066-51
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF45086845GF40316880GF87737158
form
foil (annealed)
form
foil (annealed)
form
foil (annealed)
form
foil (annealed)
manufacturer/tradename
Goodfellow 473-066-51
manufacturer/tradename
Goodfellow 450-868-45
manufacturer/tradename
Goodfellow 403-168-80
manufacturer/tradename
Goodfellow 877-371-58
size × thickness
25 mm × 25 mm × 0.38 mm
size × thickness
100 mm × 100 mm × 0.38 mm
size × thickness
150 mm × 150 mm × 0.5 mm
size × thickness
150 mm × 150 mm × 0.38 mm
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)