コンテンツへスキップ
Merck

GF49041491

foil, thickness 0.007 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%

別名:

AU000130

ログイン組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください


この商品について

実験式(ヒル表記法):
Au
CAS番号:
分子量:
196.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします

アッセイ

99.9%

フォーム

foil

メーカー/製品名

Goodfellow 490-414-91

抵抗性

2.05 μΩ-cm, 0°C

サイズ

50 × 50 mm

厚さ

0.007 mm

bp

2808 °C (lit.)

mp

1063 °C (lit.)

密度

19.3 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES記法

[Au]

InChI

1S/Au

InChI Key

PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N

関連するカテゴリー

詳細

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

法的情報

Goodfellow製品

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

nwg

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)